Tisk…
Chlorocyclopentane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopentyl chloride
B25023.22 B25023.36
B25023.22EA 1700 CZK
B25023.22 B25023.36
Chlorocyclopentane ≥99%
Chlorocyclopentane
Purity: 99% CAS No.: 930-28-9 Molecular Formula: C5H9Cl Formula Weight: 104.58 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4512 Melting Point: -94° Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1900557 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001360
Vzorec: C₅H₉Cl
Bod varu: 113…114 °C
Bod tání: –94 °C
Hustota: 1,003
Bod vzplanutí: 15 °C (59 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001360
CAS číslo: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
UN: 1993
ADR: 3,II