Tisk…
trans-1,2-Cyclobutanedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
28684-1G 28684-5G
SIAL28684-1GEA 5550 CZK
SIAL28684-1G SIAL28684-5G
trans-1,2-Cyclobutanedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Cyclobutanedicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068260
CAS číslo: 1124-13-6
EINECS: 214-392-8