Tisk…
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
110920050 110920250
ACRO110920050EA 1850 CZK
ACRO110920050 ACRO110920250
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid 99%
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₈O₄
Bod varu: 663 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001325
CAS číslo: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.1 % (50 °C)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Clarity of solution (5 w/v% aq. soln.) clear