Tisk…
Cyclopropanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
111620250 111621000 111620050
ACRO111620250EA 1240 CZK
ACRO111620250 ACRO111621000 ACRO111620050
Cyclopropanecarboxylic acid 98%
Cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…19 °C
Hustota: 1,085 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001287
CAS číslo: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorbance ≤0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane)
Composition 2.5 to 21.0 % (Linoleic acid)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤20.0 meq O2/kg