Cyclopentanecarboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12375.09
A12375.18
A12375.30
A12375.09EA
1510
CZK
A12375.09
A12375.18
A12375.30
Cyclopentanecarboxylic acid ≥99%
Cyclopentanecarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3400-45-1
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -7°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 2039729
MDL No.: MFCD00001371
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ Bod varu: 215…216 °C Bod tání: –7 °C Hustota: 1,052 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001371 CAS číslo: 3400-45-1 EINECS: 222-269-5 |