Tisk…
Cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
111490250 111491000
ACRO111490250EA 2710 CZK
ACRO111490250 ACRO111491000
Cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Cyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14
Bod varu: 216
Bod tání: 4
Hustota: 1.05
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001371
CAS číslo: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %