Kyselina cyklohexankarboxylová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Hexahydrobenzoic acid
A14693.30
A14693.0B
A14693.36
AB115135.0250
A14693.30EA
1400
CZK
A14693.30
A14693.0B
A14693.36
ABCRAB115135.0250
Kyselina cyklohexankarboxylová ≥98%
Kyselina cyklohexankarboxylová
Purity: 98%
CAS No.: 98-89-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 970529
Merck Reference: 14,2724
MDL No.: MFCD00001461
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ Bod varu: 231…233 °C Bod tání: 29…32 °C Hustota: 1,048 Bod vzplanutí: 118 °C (244 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001461 CAS číslo: 98-89-5 EINECS: 202-711-3 Merck Index: 14,2724 |