Tisk…
Kyselina cyklohexankarboxylová 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146560010 146560250 146561000 146565000
ACRO146560010EA 6660 CZK
ACRO146560010 ACRO146560250 ACRO146561000 ACRO146565000
Kyselina cyklohexankarboxylová 98%
Kyselina cyklohexankarboxylová
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001461
CAS číslo: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Fused crystalline solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Elemental Analysis 9.71 to 10.21 % N