Tisk…
Cyclobutanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
110900050 110900250 110901000
ACRO110900050EA 978 CZK
ACRO110900050 ACRO110900250 ACRO110901000
Cyclobutanecarboxylic acid 98%
Cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 195 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001323
CAS číslo: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %