Tisk…
1,4-Cyclohexanedione ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11100.14 A11100.22 A11100.36
A11100.14EA 2150 CZK
A11100.14 A11100.22 A11100.36
1,4-Cyclohexanedione ≥98%
1,4-Cyclohexanedione
Purity: 98% CAS No.: 637-88-7 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 77-78° Boiling Point: 132°/20mm Beilstein Reference: 774152 MDL No.: MFCD00001606
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112.13
Bod varu: 132 °C (20 mmHg)
Bod tání: 77…78 °C
Hustota: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C (269 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001606
CAS číslo: 637-88-7
EINECS: 211-306-0