Tisk…
1,4-Cyclohexanedione 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
154830100 154830500 154832500
ACRO154830100EA 1230 CZK
ACRO154830100 ACRO154830500 ACRO154832500
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112.13
Bod varu: 112 °C (26hPa)
Bod tání: 76…80 °C
Bod vzplanutí: 132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001606
CAS číslo: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %