Tisk…
1,3-Cyclopentanedione 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
175720050 175720250
ACRO175720050EA 4270 CZK
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Cyclopentanedione 99%
1,3-Cyclopentanedione
Vzorec: C₅H₆O₂
Bod tání: 148…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001405
CAS číslo: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %