Cyklopentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02670.0250
8.02670.1000
8.02670.2500
8.02670.0250EA
2410
CZK
8.02670.0250
8.02670.1000
8.02670.2500
Cyklopentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyklopentanon
Vzorec:
C₅H₈O Bod varu: 130 °C (1013 hPa) Bod tání: –58 °C Hustota: 0,941 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 31 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001409 CAS číslo: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 13,02771 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | -58 °C |
Molar Mass | 84.11 g/mol |
Boiling Point | 131 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 11.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 10.8 %(V) |
Density | 0.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 445 °C |
Hill Formula | C5H8O |