Cyklopentanon ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14222.0F
A14222.AK
A14222.AP
A14222.0FEA
5700
CZK
A14222.0F
A14222.AK
A14222.AP
Cyklopentanon ≥99%
Cyklopentanon
Purity: 99%
CAS No.: 120-92-3
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Petrol-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 605573
Merck Reference: 14,2743
UN No.: 2245
MDL No.: MFCD00001409
Vzorec:
C₅H₈O Bod varu: 130…131 °C Bod tání: –51 °C Hustota: 0,949 Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001409 CAS číslo: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 14,2743 |