Tisk…
Cyklopentanon 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
111530010 111532500 111530025 111530100
ACRO111530010EA 3150 CZK
ACRO111530010 ACRO111532500 ACRO111530025 ACRO111530100
Cyklopentanon 99+%, pure
Cyklopentanon
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 130…131 °C (760 mmHg)
Bod tání: –51 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001409
CAS číslo: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol