Tisk…
Cyclooctanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20911.14 B20911.22 B20911.36
B20911.14EA 1100 CZK
B20911.14 B20911.22 B20911.36
Cyclooctanone ≥98%
Cyclooctanone
Purity: 98% CAS No.: 502-49-8 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 72°(161°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 1280738 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00001754
Vzorec: C₈H₁₄O
Bod varu: 195…197 °C
Bod tání: 37…44 °C
Hustota: 0,960
Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001754
CAS číslo: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
UN: 1759
ADR: 8,III