Tisk…
Cyclooctanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
111441000 111440250 111445000
ACRO111441000EA 2700 CZK
ACRO111441000 ACRO111440250 ACRO111445000
Cyclooctanone 98%
Cyclooctanone
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126.2
Bod varu: 195…197 °C (760 mmHg)
Bod tání: 39…44 °C
Hustota: 0.95 g/cm³
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001754
CAS číslo: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.50 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA