Tisk…
Cyklohexanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pimelic Ketone
29140-100ML 29140-1L 29140-500ML
SIAL29140-100MLEA 717 CZK
SIAL29140-100ML SIAL29140-1L SIAL29140-500ML
Cyklohexanon, Sigma-Aldrich®
Cyklohexanon
Vzorec: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14
Bod varu: 155.6
Bod tání: –31 °C
Hustota: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001625
CAS číslo: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3 III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM