Cyklohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
23235.291EA
1730
CZK
23235.291
23235.360
23235.462
Cyklohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyklohexanon
Vzorec:
C₆H₁₀(=O) Bod varu: 155,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –31 °C Hustota: 0,9478 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001625 CAS číslo: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Refractive index (20°C) | 1.449 - 1.451 |
Water | Max. 0.2 % |