Cyklohexanon, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pimelic Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02888.1000
1.02888.2500
1.02888.1000EA
2160
CZK
1.02888.1000
1.02888.2500
Cyklohexanon, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Cyklohexanon
Vzorec:
C₆H₁₀(=O) Bod varu: 155,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –31 °C Hustota: 0,9478 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001625 CAS číslo: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |