Cyklohexanon 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
33309.AP
33309.K2
33309.K7
33309.M1
33309.APEA
1560
CZK
33309.AP
33309.K2
33309.K7
33309.M1
Cyklohexanon 99+% ACS
Cyklohexanon
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.9478
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Vzorec:
C₆H₁₀(=O) Bod varu: 154…156 °C Bod tání: –26 °C Hustota: 0,9478 Bod vzplanutí: 47 °C (116 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001625 CAS číslo: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 14,2726 |