Tisk…
Cycloheptanone 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
111041000 111040250 111045000
ACRO111041000EA 4560 CZK
ACRO111041000 ACRO111040250 ACRO111045000
Cycloheptanone 98+%
Cycloheptanone
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 179 °C (760 mmHg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004159
CAS číslo: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02751
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %