Cyclobutanone ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A13068.06
A13068.14
A13068.03
A13068.06EA
6180
CZK
A13068.06
A13068.14
A13068.03
Cyclobutanone ≥98% stabilizovaný
Cyclobutanone
Stabilized with ca 0.01% BHT
Purity: 98%
CAS No.: 1191-95-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pleasant
Melting Point: -51°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1560289
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001332
Vzorec:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol Bod varu: 97…99 °C Bod tání: –51 °C Hustota: 0,935 Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001332 CAS číslo: 1191-95-3 EINECS: 214-745-6 UN: 1224 ADR: 3,II |