Tisk…
Bromocyclopropane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
111640050 111640250
ACRO111640050EA 1490 CZK
ACRO111640050 ACRO111640250
Bromocyclopropane 99%
Bromocyclopropane
Vzorec: C₃H₅Br
Bod varu: 67…69 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,51 g/cm³
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001271
CAS číslo: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass