Bromcyklohexan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cyclohexyl bromide
A11593.0E
A11593.22
A11593.36
A11593.0EEA
7660
CZK
A11593.0E
A11593.22
A11593.36
Bromcyklohexan ≥98%
Bromcyklohexan
Purity: 98%
CAS No.: 108-85-0
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4950
Melting Point: -57°
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1098373
Merck Reference: 14,2730
MDL No.: MFCD00003819
Vzorec:
C₆H₁₁Br MW: 163.06 Bod varu: 166…167 °C Bod tání: –57 °C Hustota: 1.335 Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003819 CAS číslo: 108-85-0 EINECS: 203-622-2 Merck Index: 13,02759 |