Tisk…
Bromocycloheptane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Cycloheptyl bromide
111080250 111081000
ACRO111080250EA 3040 CZK
ACRO111080250 ACRO111081000
Bromocycloheptane 97%
Bromocycloheptane
Vzorec: C₇H₁₃Br
MW: 177,08 g/mol
Bod varu: 71…72 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,28 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004149
CAS číslo: 2404-35-5
EINECS: 219-294-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %