Tisk…
Bromocyclobutane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclobutyl bromide
A12817.14 A12817.03 A12817.06 AB109056.0025
A12817.14EA 23580 CZK
A12817.14 A12817.03 A12817.06 ABCRAB109056.0025
Bromocyclobutane 95%
Bromocyclobutane
Purity: 95% CAS No.: 4399-47-7 Molecular Formula: C4H7Br Formula Weight: 135.01 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4795 Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1900415 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001317
Vzorec: C₄H₇Br
Bod varu: 107…108 °C
Hustota: 1,431
Bod vzplanutí: 22 °C (71 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001317
CAS číslo: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II