Tisk…
Bromocyclobutane 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
320500010 320500050 320500250
ACRO320500010EA 2440 CZK
ACRO320500010 ACRO320500050 ACRO320500250
Bromocyclobutane 97%, pure
Bromocyclobutane
Vzorec: C₄H₇Br
Bod varu: 108 °C
Hustota: 1,43 g/cm³
Bod vzplanutí: 22 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001317
CAS číslo: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %