Tisk…
2-Phenylquinoline 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
297990010 297990050
ACRO297990010EA 2800 CZK
ACRO297990010 ACRO297990050
2-Phenylquinoline 99+%
2-Phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₁N
MW: 205.26
Bod varu: 363 °C (760 mmHg)
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011568
CAS číslo: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
GC ≥99.0 %