6-Methylquinaldine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Dimethylquinoline, 2,6-Dimethylquinoline
B23934.06
B23934.14
B23934.06EA
1930
CZK
B23934.06
B23934.14
6-Methylquinaldine ≥98%
6-Methylquinaldine
Purity: 98%
CAS No.: 877-43-0
Molecular Formula: C11H11N
Formula Weight: 157.21
Melting Point: 56-58°
Boiling Point: 266-267°
MDL No.: MFCD00006762
Vzorec:
C₁₁H₁₁N MW: 157,22 g/mol Bod varu: 266…267 °C Bod tání: 56…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006762 CAS číslo: 877-43-0 EINECS: 212-891-5 |