Tisk…
2,4-Dimethylquinoline 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08348.MC L08348.ME
L08348.MCEA 1120 CZK
L08348.MC L08348.ME
2,4-Dimethylquinoline 95%
2,4-Dimethylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 1198-37-4 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 114230 MDL No.: MFCD00006760
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Bod varu: 264…265 °C
Hustota: 1,060
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006760
CAS číslo: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9