Tisk…
8-Methylquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
303620250 303620050
ACRO303620250EA 5260 CZK
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Methylquinoline 97%
8-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006810
CAS číslo: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %