Tisk…
6-Methylquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21892.06 B21892.14 B21892.22
B21892.06EA 841 CZK
B21892.06 B21892.14 B21892.22
6-Methylquinoline ≥98%
6-Methylquinoline
Purity: 98% CAS No.: 91-62-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: -22° Boiling Point: 257-259° Beilstein Reference: 110336 MDL No.: MFCD00006804
Vzorec: C₁₀H₉N
Bod varu: 257…259 °C
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,066
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006804
CAS číslo: 91-62-3
EINECS: 202-084-6