Tisk…
6-Methylquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
295141000 295140250 295140050
ACRO295141000EA 6370 CZK
ACRO295141000 ACRO295140250 ACRO295140050
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Bod varu: 256…260 °C (760 mmHg)
Bod tání: -22,2 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006804
CAS číslo: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %