Tisk…
4-Methylquinoline 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Lepidine
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 1220 CZK
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Methylquinoline 99%
4-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 261 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006784
CAS číslo: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %