Tisk…
3-Methylquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13109.06 A13109.14
A13109.06EA 2500 CZK
A13109.06 A13109.14
3-Methylquinoline ≥98%
3-Methylquinoline
Purity: 98+% CAS No.: 612-58-8 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: 15° Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 110325 MDL No.: MFCD00014661
Vzorec: C₁₀H₉N
Bod varu: 252…253 °C
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,069
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014661
CAS číslo: 612-58-8
EINECS: 210-315-7