Tisk…
Chinaldin
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Methylquinoline
22550-1L-F 22550-250ML-F
SIAL22550-1L-FEA 7090 CZK
SIAL22550-1L-F SIAL22550-250ML-F
Chinaldin
Chinaldin
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143.19
Bod varu: 247.6
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1.0585 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006756
CAS číslo: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228