Chinaldin 95+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylquinoline
132172500
132170010
ACRO132172500EA
2870
CZK
ACRO132172500
ACRO132170010
Chinaldin 95+%
Chinaldin
Vzorec:
C₁₀H₉N MW: 143.19 Bod varu: 248 °C (760 mmHg) Bod tání: –2 °C Hustota: 1.058 g/cm³ Bod vzplanutí: 79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006756 CAS číslo: 91-63-4 EINECS: 202-085-1 Merck Index: 12,08228 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow to brown-yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |
Hydroxyl value | 25 to 32 mg KOH/g |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...