Tisk…
2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14587.06 A14587.14 A14587.22
A14587.06EA 1480 CZK
A14587.06 A14587.14 A14587.22
2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
2-Methyl-4-quinolinol
Purity: 98+% CAS No.: 607-67-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 118320
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 234…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006758
CAS číslo: 607-67-0
EINECS: 210-140-6