7-Methyl-8-nitroquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03882.06
L03882.14
L03882.06EA
3570
CZK
L03882.06
L03882.14
7-Methyl-8-nitroquinoline ≥98%
7-Methyl-8-nitroquinoline
Purity: 98+%
CAS No.: 7471-63-8
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 185-186°
Beilstein Reference: 154601
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ Bod tání: 185…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041234 CAS číslo: 7471-63-8 EINECS: 231-268-9 |