8-Nitroquinaldine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03006.03
L03006.06
L03006.03EA
453
CZK
L03006.03
L03006.06
8-Nitroquinaldine ≥98%
8-Nitroquinaldine
Purity: 98%
CAS No.: 881-07-2
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Odour: Odourless
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 145077
MDL No.: MFCD00006764
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ Bod tání: 136…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006764 CAS číslo: 881-07-2 EINECS: 212-919-6 |