6-Fluoroquinaldine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11469.06
A11469.14
A11469.22
A11469.06EA
3050
CZK
A11469.06
A11469.14
A11469.22
6-Fluoroquinaldine ≥98%
6-Fluoroquinaldine
Purity: 98+%
CAS No.: 1128-61-6
Molecular Formula: C10H8FN
Formula Weight: 161.18
Melting Point: 52-56°
Beilstein Reference: 1281677
Vzorec:
C₁₀H₈FN Bod tání: 52…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041233 CAS číslo: 1128-61-6 EINECS: 214-439-2 |