Tisk…
4-Chloroquinaldine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15002.03 A15002.06 A15002.14
A15002.03EA 1210 CZK
A15002.03 A15002.06 A15002.14
4-Chloroquinaldine ≥97%
4-Chloroquinaldine
Purity: 97% CAS No.: 4295-06-1 Molecular Formula: C10H8ClN Formula Weight: 177.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Melting Point: ca 25° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 3522 MDL No.: MFCD00006757
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Bod varu: 269…270 °C
Bod tání: ∼25 °C
Hustota: 0,881
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006757
CAS číslo: 4295-06-1
EINECS: 224-300-8