Tisk…
Chinolin 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132190010 132195000 132190025 132190100
ACRO132190010EA 4200 CZK
ACRO132190010 ACRO132195000 ACRO132190025 ACRO132190100
Chinolin 96%
Quinoline
Vzorec: C₉H₇N
Bod varu: 237 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,095 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006736
CAS číslo: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %