8-Quinolinesulphonic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
8-Quinolinesulphonic acid
L06640.09
L06640.18
L06640.09EA
2050
CZK
L06640.09
L06640.18
8-Quinolinesulphonic acid ≥98%
8-Quinolinesulphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85-48-3
Molecular Formula: C9H7NO3S
Formula Weight: 209.23
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₇NO₃S MW: 209.23 Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024037 CAS číslo: 85-48-3 EINECS: 201-611-7 UN: 2585 ADR: 8 III |