Tisk…
2,4-Quinolinediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20747.06 B20747.14
B20747.06EA 803 CZK
B20747.06 B20747.14
2,4-Quinolinediol ≥97%
2,4-Quinolinediol
Purity: 97% CAS No.: 86-95-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 300° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 129767 MDL No.: MFCD00006744
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006744
CAS číslo: 86-95-3
EINECS: 201-711-0