Tisk…
7-Quinolinol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
418820010 418820050
ACRO418820010EA 4710 CZK
ACRO418820010 ACRO418820050
7-Quinolinol 99%
7-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 239…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016730
CAS číslo: 580-20-1
EINECS: 209-457-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 244 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %