4-Quinolinol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15859.03
A15859.06
A15859.09
A15859.03EA
968
CZK
A15859.03
A15859.06
A15859.09
4-Quinolinol ≥98%
4-Quinolinol
Purity: 98%
CAS No.: 611-36-9
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 1524969
Vzorec:
C₉H₇NO Bod tání: 201…205 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006777 CAS číslo: 611-36-9 EINECS: 210-268-2 |