Tisk…
4-Quinolinol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
121890100 121890500
ACRO121890100EA 2810 CZK
ACRO121890100 ACRO121890500
4-Quinolinol 98%
4-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 202…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006777
CAS číslo: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation +9.5° to +10.5° (20 °C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after >1 hour
Iron (Fe) ≤0.2 ppm