Tisk…
2-Quinolinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
418810100 418810010
ACRO418810100EA 8570 CZK
ACRO418810100 ACRO418810010
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 197…200 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006743
CAS číslo: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown-purple to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %